Tisk…
1-(3-Furyl)-N-methylethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928926-1G OR928926-250MG
APOSOR928926-1GEA 20500 CZK
APOSOR928926-1G APOSOR928926-250MG
1-(3-Furyl)-N-methylethanamine 95%
1-(3-Furyl)-N-methylethanamine
Vzorec: C₇H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04967012
CAS číslo: 252372-11-5