Tisk…
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928917-100MG OR928917-1G OR928917-250MG
APOSOR928917-100MGEA 4570 CZK
APOSOR928917-100MG APOSOR928917-1G APOSOR928917-250MG
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07377115
CAS číslo: 893638-41-0