(1-Ethylpropyl)methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928914-1G
OR928914-5G
APOSOR928914-1GEA
6220
CZK
APOSOR928914-1G
APOSOR928914-5G
(1-Ethylpropyl)methylamine 95%
(1-Ethylpropyl)methylamine
Vzorec:
C₆H₁₅N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09046900 CAS číslo: 52317-98-3 |