Tisk…
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR928835-1G OR928835-250MG OR928835-5G
APOSOR928835-1GEA 1290 CZK
APOSOR928835-1G APOSOR928835-250MG APOSOR928835-5G
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₈H₇NO
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00168868
CAS číslo: 93524-95-9