Tisk…
5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928790-1G
APOSOR928790-1GEA 2110 CZK
APOSOR928790-1G
5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one 95%
5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one
Vzorec: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044136
CAS číslo: 14248-01-2