Ethyl 3-bromobutyrate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928737-1G
OR928737-5G
APOSOR928737-1GEA
1160
CZK
APOSOR928737-1G
APOSOR928737-5G
Ethyl 3-bromobutyrate 95%
Ethyl 3-bromobutyrate
Vzorec:
C₆H₁₁BrO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039175 CAS číslo: 7425-49-2 |