Tisk…
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928719-10G OR928719-1G OR928719-5G
APOSOR928719-10GEA 11250 CZK
APOSOR928719-10G APOSOR928719-1G APOSOR928719-5G
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate 95%
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09751875
CAS číslo: 847416-99-3