2-Chloro-1-ethyl-1H-imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928703-1G
OR928703-500MG
APOSOR928703-1GEA
16340
CZK
APOSOR928703-1G
APOSOR928703-500MG
2-Chloro-1-ethyl-1H-imidazole 95%
2-Chloro-1-ethyl-1H-imidazole
Vzorec:
C₅H₇ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10699124 CAS číslo: 946061-13-8 |