Tisk…
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928671-1G OR928671-250MG
APOSOR928671-1GEA 8830 CZK
APOSOR928671-1G APOSOR928671-250MG
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189223
CAS číslo: 73038-85-4