Tisk…
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928612-1G OR928612-5G
APOSOR928612-1GEA 1490 CZK
APOSOR928612-1G APOSOR928612-5G
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15529044
CAS číslo: 171919-37-2