Tisk…
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928608-1G OR928608-250MG OR928608-5G
APOSOR928608-1GEA 6850 CZK
APOSOR928608-1G APOSOR928608-250MG APOSOR928608-5G
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine 95%
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05189259
CAS číslo: 524673-92-5