Tisk…
1,3-Dihydro-2-benzofuran-4-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928572-1G OR928572-250MG
APOSOR928572-1GEA 4240 CZK
APOSOR928572-1G APOSOR928572-250MG
1,3-Dihydro-2-benzofuran-4-amine 96%
1,3-Dihydro-2-benzofuran-4-amine
Vzorec: C₈H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16659158
CAS číslo: 98475-10-6