4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928566-1G
OR928566-250MG
OR928566-5G
APOSOR928566-1GEA
6850
CZK
APOSOR928566-1G
APOSOR928566-250MG
APOSOR928566-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Vzorec:
C₉H₁₁N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08437632 CAS číslo: 62108-16-1 |