4-Methyl-cinnamaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928560-10G
OR928560-1G
OR928560-5G
APOSOR928560-10GEA
979
CZK
APOSOR928560-10G
APOSOR928560-1G
APOSOR928560-5G
4-Methyl-cinnamaldehyde 95%
4-Methyl-cinnamaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₀O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08460295 CAS číslo: 56578-35-9 |