Tisk…
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928555-1G OR928555-5G
APOSOR928555-1GEA 0 CZK
APOSOR928555-1G APOSOR928555-5G
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate 98%
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03778977
CAS číslo: 33545-41-4