Tisk…
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928520-1G OR928520-250MG
APOSOR928520-1GEA 8900 CZK
APOSOR928520-1G APOSOR928520-250MG
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine 95%
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₅H₃ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193520
CAS číslo: 36258-82-9