Tisk…
4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR928510-1G OR928510-250MG
APOSOR928510-1GEA 7840 CZK
APOSOR928510-1G APOSOR928510-250MG
4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline 95%
4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂
MW: 182,65 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12755924
CAS číslo: 90561-38-9