5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928504-1G
OR928504-250MG
APOSOR928504-1GEA
3310
CZK
APOSOR928504-1G
APOSOR928504-250MG
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine 98%
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine
Vzorec:
C₆H₇ClN₂ MW: 142,586 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13189517 CAS číslo: 59489-32-6 |