Tisk…
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9285-1G OR9285-250MG
APOSOR9285-1GEA 9200 CZK
APOSOR9285-1G APOSOR9285-250MG
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08435860
CAS číslo: 868755-50-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III