Tisk…
1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928492-1G OR928492-250MG
APOSOR928492-1GEA 4960 CZK
APOSOR928492-1G APOSOR928492-250MG
1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole 98%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24335255
CAS číslo: 199003-22-0