Tisk…
3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928464-1G OR928464-250MG
APOSOR928464-1GEA 17990 CZK
APOSOR928464-1G APOSOR928464-250MG
3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride 95%
3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₇NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573686
CAS číslo: 90226-88-3