3,4-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928435-1G
OR928435-250MG
APOSOR928435-1GEA
9330
CZK
APOSOR928435-1G
APOSOR928435-250MG
3,4-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid 95%
3,4-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196.2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09701444 CAS číslo: 5722-94-1 |