Tisk…
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928421-1G OR928421-250MG
APOSOR928421-1GEA 3970 CZK
APOSOR928421-1G APOSOR928421-250MG
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol
Vzorec: C₈H₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202768
CAS číslo: 53055-04-2