Tisk…
6-Acetyl-5-hydroxytetralin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(1-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
OR928376-25G OR928376-5G
APOSOR928376-25GEA 18580 CZK
APOSOR928376-25G APOSOR928376-5G
6-Acetyl-5-hydroxytetralin 95%
6-Acetyl-5-hydroxytetralin
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658289
CAS číslo: 95517-07-0