Tisk…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR928363-1G OR928363-250MG
APOSOR928363-1GEA 26880 CZK
APOSOR928363-1G APOSOR928363-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅BrN₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01109402
CAS číslo: 59938-40-8