7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR928352-100MG
OR928352-250MG
APOSOR928352-100MGEA
3310
CZK
APOSOR928352-100MG
APOSOR928352-250MG
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine
Vzorec:
C₇H₅BrN₂O MW: 213,031 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08692342 CAS číslo: 116081-17-5 |