Tisk…
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chlorothiophene-3-carbaldehyde
OR928325-1G OR928325-250MG
APOSOR928325-1GEA 13460 CZK
APOSOR928325-1G APOSOR928325-250MG
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₃ClOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17016115
CAS číslo: 36155-85-8