Tisk…
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR928311-25G OR928311-5G
APOSOR928311-25GEA 6780 CZK
APOSOR928311-25G APOSOR928311-5G
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one 95%
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one
Vzorec: C₉H₈N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458441
CAS číslo: 162012-72-8