Tisk…
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928310-1G OR928310-250MG
APOSOR928310-1GEA 2240 CZK
APOSOR928310-1G APOSOR928310-250MG
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275065
CAS číslo: 787596-41-2