(2-Bromoethyl)oxirane 97%
OR928303-1G
OR928303-5G
APOSOR928303-1GEA
6220
CZK
APOSOR928303-1G
APOSOR928303-5G
(2-Bromoethyl)oxirane 97%
(2-Bromoethyl)oxirane
Vzorec:
C₄H₇BrO MW: 151,002 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11040246 CAS číslo: 13287-42-8 |