Tisk…
(2-Bromoethyl)oxirane 97%
OR928303-1G OR928303-5G
APOSOR928303-1GEA 6220 CZK
APOSOR928303-1G APOSOR928303-5G
(2-Bromoethyl)oxirane 97%
(2-Bromoethyl)oxirane
Vzorec: C₄H₇BrO
MW: 151,002 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040246
CAS číslo: 13287-42-8