Tisk…
1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928279-1G OR928279-250MG
APOSOR928279-1GEA 24600 CZK
APOSOR928279-1G APOSOR928279-250MG
1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine 95%
1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864495
CAS číslo: 884504-74-9