Tisk…
6,7-Dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6,7-Dimethoxy-3H-1-isobenzofuranone
OR928256-1G
APOSOR928256-1GEA 1780 CZK
APOSOR928256-1G
6,7-Dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one 98%
6,7-Dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219354
CAS číslo: 569-31-3