Tisk…
Methyl 1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928226-1G OR928226-5G
APOSOR928226-1GEA 0 CZK
APOSOR928226-1G APOSOR928226-5G
Methyl 1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl 1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04967358
CAS číslo: 17827-61-1