Tisk…
4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: H-Phe(4-Ac)-OH
OR928215-1G
APOSOR928215-1GEA 11480 CZK
APOSOR928215-1G
4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
4-Acetyl-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659983
CAS číslo: 122555-04-8