Tisk…
1H-Indol-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Aminoindole
OR928208-1G OR928208-5G
APOSOR928208-1GEA 1620 CZK
APOSOR928208-1G APOSOR928208-5G
1H-Indol-1-amine 95%
1H-Indol-1-amine
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,163 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151983
CAS číslo: 53406-38-5