1-Phenyl-2-(pyridin-4-yl)ethanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928199-10G
OR928199-1G
OR928199-5G
APOSOR928199-10GEA
24600
CZK
APOSOR928199-10G
APOSOR928199-1G
APOSOR928199-5G
1-Phenyl-2-(pyridin-4-yl)ethanone 98%
1-Phenyl-2-(pyridin-4-yl)ethanone
Vzorec:
C₁₃H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234969 CAS číslo: 1620-55-9 |