Tisk…
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928174-1G OR928174-250MG
APOSOR928174-1GEA 3970 CZK
APOSOR928174-1G APOSOR928174-250MG
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 98%
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18803546
CAS číslo: 223788-08-7