Tisk…
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 9,9-Bis(methoxymethyl)-9H-fluorene
OR928153-1G OR928153-250MG OR928153-5G
APOSOR928153-1GEA 3110 CZK
APOSOR928153-1G APOSOR928153-250MG APOSOR928153-5G
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene 97%
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene
Vzorec: C₁₇H₁₈O₂
MW: 254.324 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441380
CAS číslo: 182121-12-6