Tisk…
Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928132-1G OR928132-250MG
APOSOR928132-1GEA 4040 CZK
APOSOR928132-1G APOSOR928132-250MG
Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Ethyl indoline-6-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954776
CAS číslo: 350683-40-8