Tisk…
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR928060-25G OR928060-5G
APOSOR928060-25GEA 24170 CZK
APOSOR928060-25G APOSOR928060-5G
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
1-Acetyl-3-hydroxyindole
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00047261
CAS číslo: 33025-60-4