Tisk…
2-Pyridin-4-yl-phenylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928031-1G OR928031-250MG
APOSOR928031-1GEA 15310 CZK
APOSOR928031-1G APOSOR928031-250MG
2-Pyridin-4-yl-phenylamine 95%
2-Pyridin-4-yl-phenylamine
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738704
CAS číslo: 106047-18-1