Tisk…
quinoline-4-carbothioamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR928020-1G OR928020-250MG
APOSOR928020-1GEA 21490 CZK
APOSOR928020-1G APOSOR928020-250MG
quinoline-4-carbothioamide 95%
quinoline-4-carbothioamide
Vzorec: C₁₀H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179220
CAS číslo: 74585-98-1