Tisk…
8-Methoxyquinazolin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927982-1G OR927982-250MG
APOSOR927982-1GEA 6420 CZK
APOSOR927982-1G APOSOR927982-250MG
8-Methoxyquinazolin-4-ol 95%
8-Methoxyquinazolin-4-ol
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527388
CAS číslo: 16064-27-0