Tisk…
6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927971-1G OR927971-5G
APOSOR927971-1GEA 4570 CZK
APOSOR927971-1G APOSOR927971-5G
6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
6-Chloroindole-3-acetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428598
CAS číslo: 61220-58-4