5-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927931-1G
OR927931-250MG
OR927931-5G
APOSOR927931-1GEA
2200
CZK
APOSOR927931-1G
APOSOR927931-250MG
APOSOR927931-5G
5-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
5-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec:
C₇H₆BrN₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD19443914 CAS číslo: 1316852-65-9 |