Tisk…
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927927-1G OR927927-5G OR927927-250MG
APOSOR927927-1GEA 1240 CZK
APOSOR927927-1G APOSOR927927-5G APOSOR927927-250MG
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 96%
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Vzorec: C₅H₆O₄
Bod varu: 214 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12165896
CAS číslo: 91526-18-0