Tisk…
5-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927915-1G OR927915-25G OR927915-5G
APOSOR927915-1GEA 1210 CZK
APOSOR927915-1G APOSOR927915-25G APOSOR927915-5G
5-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 98%
5-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954845
CAS číslo: 78754-81-1