Tisk…
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927896-1G OR927896-5G
APOSOR927896-1GEA 6220 CZK
APOSOR927896-1G APOSOR927896-5G
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059974
CAS číslo: 915922-29-1