Tisk…
N,N'-Dimethyl-1,4-butanediamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N1,N4-Dimethylbutane-1,4-diamine
OR927887-5G
APOSOR927887-5GEA 2280 CZK
APOSOR927887-5G
N,N'-Dimethyl-1,4-butanediamine 95%
N,N'-Dimethyl-1,4-butanediamine
Vzorec: C₆H₁₆N₂
MW: 116,205 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039799
CAS číslo: 16011-97-5