Tisk…
Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927848-1G OR927848-250MG
APOSOR927848-1GEA 16340 CZK
APOSOR927848-1G APOSOR927848-250MG
Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine 95%
Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738789
CAS číslo: 13024-17-4